Drukuj
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 952 PLN
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06246883
Numer CAS: 131782-50-8