Drukuj
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
PC11274-1G PC11274-500MG PC11274-5G
APOSPC11274-1GEA 1380 PLN
APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG APOSPC11274-5G
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Formuła: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00404028
Numer CAS: 848649-38-7