Drukuj
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 247 PLN
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluen
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluen
Formuła: C₇H₃BrF₄
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075254
Numer CAS: 142808-15-9