Drukuj
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 458 PLN
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Methyl-2,4-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. Wrzenia: 128…129 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093799
Numer CAS: 106614-28-2