Drukuj
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 847 PLN
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₃H₁₁BFNO₃
Temp. topnienia: 232…238 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115712
Numer CAS: 850567-35-0