Drukuj
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium trifluoro(4-(methylsulphonyl)phenyl)borate
PC11244-1G PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA 431 PLN
APOSPC11244-1G APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃KO₂S
MW: 262.09 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115738
Numer CAS: 850623-40-4