Drukuj
sól potasowa (3-metoksyfenylo)trifluoroboranu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 291 PLN
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
sól potasowa (3-metoksyfenylo)trifluoroboranu
sól potasowa (3-metoksyfenylo)trifluoroboranu
Formuła: C₇H₇BF₃KO
MW: 214.04 g/mol
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039954
Numer CAS: 438553-44-7