Drukuj
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1124-10G PC1124-5G PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA 1080 PLN
APOSPC1124-10G APOSPC1124-5G APOSPC1124-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660346
Numer CAS: 425702-28-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III