Drukuj
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 2770 PLN
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₅BF₃KO
Temp. topnienia: 282…288 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093980
Numer CAS: 374564-36-0