Drukuj
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 3930 PLN
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃KS
MW: 230.1 g/mol
Temp. topnienia: 70…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115747
Numer CAS: 850623-48-2