Drukuj
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 3930 PLN
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formuła: C₁₁H₉BF₃K
MW: 248.09 g/mol
Temp. topnienia: 204…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115748
Numer CAS: 850623-55-1