Drukuj
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium (4-ethoxyphenyl)trifluoroborate, (4-Ethoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 604 PLN
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Formuła: C₈H₉BF₃KO
MW: 228.06 g/mol
Temp. topnienia: 298…304 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115753
Numer CAS: 850623-60-8