Drukuj
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, (3-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 291 PLN
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Formuła: C₆H₄BClF₃K
MW: 218.45 g/mol
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115754
Numer CAS: 411206-75-2