Drukuj
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium trifluoro(3-(methylsulfonamido)phenyl)borate
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 6560 PLN
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Formuła: C₇H₈BF₃KNO₂S
MW: 277.11 g/mol
Temp. topnienia: 180…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115762
Numer CAS: 850623-67-5