Drukuj
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 702 PLN
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Formuła: C₆H₄BF₃KNO₂
Temp. topnienia: 216…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115759
Numer CAS: 850623-64-2