Drukuj
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 545 PLN
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃K
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03790006
Numer CAS: 274257-34-0