Drukuj
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 305 PLN
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃KO
Temp. topnienia: 282…286 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115756
Numer CAS: 236388-46-8