Drukuj
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Difluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene
PC11218-25G PC11218-5G
APOSPC11218-25GEA 203 PLN
APOSPC11218-25G APOSPC11218-5G
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Formuła: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.1163 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…79 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840468
Numer CAS: 66684-60-4