Drukuj
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 870 PLN
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190.00 g/mol
Temp. topnienia: 44…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840469
Numer CAS: 128593-93-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III