Drukuj
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 421 PLN
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₂Cl₂FNO₄
Temp. topnienia: 190…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427137
Numer CAS: 106809-14-7