Drukuj
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 110 PLN
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzen 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzen
Formuła: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Temp. topnienia: 44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129963
Numer CAS: 3107-19-5