Drukuj
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1121-25G PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA 334 PLN
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrFN
Temp. topnienia: 43…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038227
Numer CAS: 179898-34-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III