Drukuj
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 1150 PLN
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formuła: C₈H₈FNO₄S
Temp. topnienia: 150…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037941
Numer CAS: 849035-74-1