Drukuj
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 1040 PLN
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Formuła: C₈H₉FO₂S
MW: 188.22 g/mol
Temp. topnienia: 104…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037935
Numer CAS: 828270-62-8