Drukuj
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 406 PLN
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formuła: C₇H₉FN₂O₂S
MW: 204.22 g/mol
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04037953
Numer CAS: 832714-48-4