Drukuj
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC11200-10G PC11200-1G PC11200-5G
APOSPC11200-10GEA 3340 PLN
APOSPC11200-10G APOSPC11200-1G APOSPC11200-5G
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂FNO₅S
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203095
Numer CAS: 389609-83-0