Drukuj
1-Fluoropentane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 363 PLN
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluoropentane 97%
1-Fluoropentane
Formuła: C₅H₁₁F
Temp. Wrzenia: 62…63 °C
Gęstość: 0,789 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 592-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-761-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II