Drukuj
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11195-1G PC11195-250MG PC11195-500MG
APOSPC11195-1GEA 1740 PLN
APOSPC11195-1G APOSPC11195-250MG APOSPC11195-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formuła: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
MW: 258.32 g/mol
Temp. topnienia: 153…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037948
Numer CAS: 849938-78-9