Drukuj
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl)piperazine
PC11194-1G PC11194-5G PC11194-10G PC11194-250MG
APOSPC11194-1GEA 656 PLN
APOSPC11194-1G APOSPC11194-5G APOSPC11194-10G APOSPC11194-250MG
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formuła: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
MW: 258.32 g/mol
Temp. topnienia: 115…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03648602
Numer CAS: 845616-10-6