Drukuj
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 1330 PLN
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424603
Numer CAS: 168619-05-4