Drukuj
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 377 PLN
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266.22 g/mol
Temp. topnienia: 321…324 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424606
Numer CAS: 195457-71-7