Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 261 PLN
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Temp. topnienia: 126…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116018
Numer CAS: 773873-26-0