Drukuj
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 255 PLN
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 66…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458005
Numer CAS: 199287-52-0