Drukuj
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 633 PLN
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉FO₂
MW: 216.21 g/mol
Temp. topnienia: 235…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631909
Numer CAS: 5731-10-2