Drukuj
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 473 PLN
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₉FO
Temp. Wrzenia: 324 °C
Temp. topnienia: 93…97 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631912
Numer CAS: 60992-98-5