Drukuj
Ammonium trifluoroacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1113-100G PC1113-25G
APOSPC1113-100GEA 358 PLN
APOSPC1113-100G APOSPC1113-25G
Ammonium trifluoroacetate 98%
Ammonium trifluoroacetate
Mass spec standard for HPLC/MS, Org. Mass. Spec., 187, 25, 1990
Formuła: C₂H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012615
Numer CAS: 3336-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-072-4