Drukuj
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 182 PLN
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
3,5-Difluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 87…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039224
Numer CAS: 63954-77-8