Drukuj
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 73.1 PLN
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95 g/mol
Temp. topnienia: 234…237 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683115
Numer CAS: 168267-99-0