Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 1340 PLN
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BClF₃O₂
Temp. topnienia: 233…236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094999
Numer CAS: 176976-42-4