Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
PC11110-25G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 662 PLN
APOSPC11110-25G APOSPC11110-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00797335
Numer CAS: 182344-18-9