Drukuj
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 545 PLN
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BF₃O₂
Temp. topnienia: 235…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151855
Numer CAS: 128796-39-4