Drukuj
Tetrafluoroboran amonu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1110-100G PC1110-25G PC1110-500G
APOSPC1110-100GEA 124 PLN
APOSPC1110-100G APOSPC1110-25G APOSPC1110-500G
Tetrafluoroboran amonu 98%
Tetrafluoroboran amonu
Formuła: H₄BF₄N
Temp. topnienia: 230 °C
Gęstość: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245785
Numer CAS: 13826-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-531-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III