Drukuj
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 1060 PLN
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116335
Numer CAS: 191014-55-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III