Drukuj
Heksafluorofosforan amonu 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1102G-100G PC1102G-25G PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA 284 PLN
APOSPC1102G-100G APOSPC1102G-25G APOSPC1102G-500G
Heksafluorofosforan amonu 99,5%
Heksafluorofosforan amonu
  • Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Formuła: H₄F₆NP
MW: 163 g/mol
Temp. topnienia: 198 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064642
Numer CAS: 16941-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 241-009-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,00557