Drukuj
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 1430 PLN
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Formuła: H₈F₆GeN₂
Temp. topnienia: 380 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010880
Numer CAS: 16962-47-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III