Drukuj
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 290 PLN
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₃N₂
Temp. Wrzenia: 63 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 55…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173960
Numer CAS: 175204-80-5