Drukuj
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 145 PLN
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₁₂H₁₅F₃N₂
MW: 244.26 g/mol
Temp. topnienia: 41…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042161
Numer CAS: 1496-40-8