Drukuj
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100D-1G PC1100D-250MG
APOSPC1100D-1GEA 139 PLN
APOSPC1100D-1G APOSPC1100D-250MG
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride
Formuła: C₁₁H₁₃F₃N₂O
Temp. topnienia: 127…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042160
Numer CAS: 784-57-6