Drukuj
Kwas 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluilowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 2520 PLN
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
Kwas 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluilowy 97%
Kwas 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluilowy
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 141…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236641
Numer CAS: 328-68-7