Drukuj
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1100BD-1G PC1100BD-25G PC1100BD-5G
APOSPC1100BD-1GEA 110 PLN
APOSPC1100BD-1G APOSPC1100BD-25G APOSPC1100BD-5G
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Temp. topnienia: 168…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00205143
Numer CAS: 175278-22-5